Learn More
Invitrogen™ Zufällige Primer
Artikelnummer. 10646313
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
9 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10646313
Marke: Invitrogen™ 48190011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese absolut zufälligen Primer sind geeignet für die DNA-Synthese, bei der Klenow-Fragmente mit DNA-Matrizen verwendet werden oder für die cDNA-Synthese unter Verwendung von Reverser Transkriptase mit mRNA-Matrizen
Random-Primer sind Oligodesoxyribonukleotide (meist Hexamere), die zur Herstellung markierter DNA-Sonden von Vorlagen für die Filter- oderIn-situ-Hybridisierung und zum Priming von mRNAs mit oder ohne poly(A) für die cDNA-Synthese eingesetzt werden. Zur Vermeidung von Störungen durch Lagerungspuffer werden Random-Primer in einem Puffer mit niedriger Salzkonzentration geliefert.
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Der Einbau eines radioaktiv markierten Nukleotids wird mit Kontroll-DNA in einer Markierungsreaktion mit Random-Primer verifiziert
  • Lieferung mit 3 μg/μl in 3 mM Tris-HCl (pH 7,0), 0,2 mm EDTA
PCR und Echtzeit-PCR, RT-PCR, reverse Transkription, zweistufige RT-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Primer
Inhalt und Lagerung 100 µl zufälligen Primern werden bei einer Konzentration von 3 µg/µl in 3 mM Tris-HCl (pH 7,0), 0,2 mM EDTA geliefert. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Konzentration 3 μg/μL
Primer Zufallssequenzen
Menge 100 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) cDNA-Synthese
Form Flüssig