Learn More
Invitrogen™ M-MLV Reverse Transkriptase (200 U/μl)
Artikelnummer. p-4926544
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1.000 Reaktionen
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10338842
Marke: Invitrogen™ 28025013
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dies ist eine rekombinante DNA-Polymerase, die aus einzelsträngiger RNA, DNA oder einem RNA-DNA-Hybrid einen DNA-Komplementärstrang synthetisiert
Im Vergleich zu AMV RT besitzt Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transkriptase (M-MLV RT) nur eine geringfügige Aktivität von DNA-Endonuklease und RNase H.
  • Thermostabilität – optimale Aktivität bei 37 °C
  • cDNA-Größe – M-MLV kann zum Synthetisieren von Erststrang-cDNA bis zu 7 kb eingesetzt werden
  • Anwendungen – Synthese von Erststrang-cDNA, Primer-Extension, Sequenzierung von dsDNA, cDNA-Bibliotheken und RT-PCR
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. Coli, exprimiert das Pol-Gen von M-MLV auf einem Plasmid
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: SDS-PAGE-Reinheitsgrad; Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; sowie Ausbeute und Länge von cDNA
  • Konzentration: 200 E/μl
  • Einheitendefinition: Eine Einheit von M-MLV-RT entspricht der Enzymmenge, die benötigt wird, um in 10 Minuten bei 37° C mit Poly(A)-Oligo(dT)25 als Template/Primer 1 nmol Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material einzubauen
  • Reaktionsbedingungen der Einheit: 50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0,5 mM [3H]dTTP, 0,1 mM Poly(A), 0,1 mM Oligo(dT)25, 0,1 mg/ml BSA und Enzym in 50 μl für 10 min bei 37 °C
  • Optimale Reaktionstemperatur: 37 °C
  • Endproduktgröße: 7 kb oder weniger
PCR & Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 200 U/μl
Inhalt und Lagerung
• M-mLV RT, 200 μl (200 E/μl)
• 5X-Erststrangpuffer, 1 ml
• DTT, 500 μl (100 mM)
Lagerung bei –20 °C.
Format Rörchen
Reaktionsgeschwindigkeit 50 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 37 °C
Menge 200 Reaktionen; 40.000 Einheiten
Reverse Transkriptase M-MLV
Ribonuklease-H-Aktivität Ja
Versandbedingung Nasseis
Endprodukttyp cDNA (Erststrang)
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Reagenztyp Reverse Transkription
Größe (Endprodukt) Bis 7 kb
Ausgangsmaterial RNA