Learn More
Corning™ Plain Reusable Short Stem Plastic Funnels
Artikelnummer. 17253554 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
Höhe (metrisch):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
Länge (metrisch) Stiel:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 17253554
Marke: Corning™ 6120P120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Ermöglicht den sicheren und einfachen Transfer von Feststoffen oder Flüssigkeiten von einem Behälter zum anderen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Stiel 11 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 180 mm
Beschreibung Hergestellt aus langlebigem, durchscheinendem Polypropylen
Länge (metrisch) Stiel 90 mm