Learn More
Applied Biosystems™ Zufällige Hexamere (50 μM)
Artikelnummer. 10609275
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10609275
Marke: Applied Biosystems™ N8080127
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält Zufallshexamere (100 μl) bei einer Konzentration von 50 μM. Ausreichend für 100 reverse Transkriptionen von je 20 μl.
Dienen als Primer für die DNA-Synthese durch eine DNA-Polymerase oder eine Reverse Transkriptase
Applied Biosystems Zufallshexamere sind kurze Oligodesoxyribonukleotide mit zufälliger Sequenz [d(N)6], die sich an zufällige komplementäre Stellen auf einer Ziel-DNA oder -RNA anreichern. Wenn radiomarkierte Nukleotide vorhanden sind, wird die DNA schnell und zuverlässig auf eine hohe spezifische Aktivität markiert.
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR und Echtzeit-PCR, RT-PCR, reverse Transkription, zweistufige RT-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Primer
Inhalt und Lagerung Enthält Zufallshexamere (100 µl) bei einer Konzentration von 50 µM. Ausreichend für 100 reverse Transkriptionen von je 20 µl.
Bei -15 bis-25 °C lagern.
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 50 μM
Primer Zufälliges Hexamer
Menge 100 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Synthese
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.