Learn More
Invitrogen™ cDNA Size Fractionation Columns
Bietet eine effiziente und praktische Methode für die Größenfraktionierung doppelsträngiger cDNA (1)
Marke:  Invitrogen™ 18092015
132.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12097539
  • 198.00 € / 3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: Jede 2 ml-Kunststoffsäule enthält 1 ml Sephacryl S-500 HR-Harz.
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgepackte Einwegsäulen entfernen kleine (< 500 bp) cDNAs effizient, einschließlich restliche Adapter, Linker oder andere Fragmente, die die Ligation von cDNA zum Vektor stören könnten
  • Säulen zur Größenfraktionierung von cDNA > 500 bp
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Die Waschzeit, das Tropfenvolumen während der Elution von Fragmenten und die Fähigkeit zu einer klaren und sauberen Trennung von Farbstoffmischen, einschließlich Xylol Cyanol und Bromophenolblau, werden ausgewertet
Klonierung, cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fraktionierungssäule
Nasseis
cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau
Jede 2 ml-Kunststoffsäule enthält 1 ml Sephacryl™ S-500 HR-Harz. Bei +4°C lagern.
Vorgepackte Säule
3 Säulen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2523245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18092015
Chargennummer2717086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18092015
Chargennummer2835604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number18092015
Chargennummer2835605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number18092015
Chargennummer2928249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number18092015
Name des Produkts
Invitrogen™ cDNA Size Fractionation Columns > 3 Säulen