Learn More
Invitrogen™ 5' RACE System for Rapid Amplification of cDNA Ends, version 2.0
Geeignet für die schnelle Amplifikation von cDNA-Enden (RACE) zwischen einem definierten Punkt in der mRNA und dem 5' Ende
Marke: Invitrogen™ 18374058
926.71 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: Das 5' RACE-System wird mit den in Tabelle 1 aufgeführten Komponenten geliefert.
Description
Das 5' RACE System bietet eine Reihe von vorab geprüften Reagenzien für die Synthese der Erststrang-cDNA, die Aufreinigung von Erststrang-Produkten, das Homopolymer-Tailing und die Vorbereitung der Ziel-cDNA für nachfolgende Amplifikationen mittels PCR. Kontroll-RNA, -DNA und -Primer stehen für die Überwachung der Systemleistung zur Verfügung. Das System dient der Amplifikation seltener Botschaften, für die nur wenig Sequenzinformationen verfügbar sind, und der Erfassung der Informationen am 5'-Ende der mRNA.
- Nutzt die erweiterten Funktionen von SuperScript II RNase H-RT für bessere Erststrang-cDNA-Ausbeuten und bessere cDNA-Längen
- Erzielt in einer einzigen Reaktion spezifische cDNA aus bis zu 1 μg Gesamt- oder Poly(A)+ RNA
- Liefert ein verbessertes Erststrang-cDNA-Aufreinigungsverfahren, aus dem für das Tailing geeignete cDNA hervorgeht.
- Nutzt rekombinante TdT mit optimierten Reaktionsbedingungen in einem PCR-kompatiblen Puffer, um für die PCR eine effiziente Primer-Annealing-Stelle bereitzustellen.
Klonierung, PCR und Echtzeit-PCR, Reverse Transkription, cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau
Specifications
cDNA-Bibliothek | |
Das 5´ RACE-System wird mit den in Tabelle 1 aufgeführten Komponenten geliefert. Reagenzien bei -20 °C und die DNA-Aufreinigungskomponenten bei +4 °C lagern. | |
cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau | |
10 Reaktionen |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
0Stunden
23Minuten
8Sekunden
25 -
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
0Stunden
23Minuten
8Sekunden
25Neues Angebot Jetzt sparen