Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränke
Effektiver Schutz für Ihre Proben mit diesen Trockenschränken durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Anwendungen, bei denen Prozesszuverlässigkeit und Sicherheit unerlässlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 51028119
3274.79 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15324922
  • 3447.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Effektiver Schutz für Ihre Proben mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränken durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Anwendungen, bei denen Prozesszuverlässigkeit und Sicherheit unerlässlich sind. Ein standardmäßiger Übertemperaturalarm und ein zusätzlicher Untertemperaturalarm sorgen dafür, dass die Proben immer richtig temperiert werden. Ein Türschloss verhindert die Störung oder Manipulation von Proben, und ein Türalarm benachrichtigt den Anwender, wenn die Tür versehentlich offen gelassen wird. Entscheiden Sie sich für ein Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle pharmazeutische und klinische Anwendungen.
Eigenschaften:
  • Breiter Temperaturbereich — von bis 330 °C
  • Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche Ein/Aus-Zyklen
  • Der Innenraum aus Edelstahl ist leicht zu reinigen und korrosionsbeständig (Stahlqualität AISI 304)
  • Programmierbarer Regler für Temperaturrampen und -rasten
  • Speicherung von bis zu 10 Programmen mit jeweils 10 separaten Schritten
  • Elektronisch gesteuerte Lüfterdrehzahl und Frischluftklappe sind integrierbar
  • Programme können automatisch wiederholt werden
  • Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
  • Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
  • Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen — der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränke > 100l; Schwerkraftkonvektion; beschichtete Außenseite; 208 – 240 V AC, 50/60 Hz
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.