Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
11mL
15mL
25mL
40mL
50 ml
85mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Größen bis zu 175 ml sind glasiert mit Ausnahme des Rands
- 1,000 ml und größer sind glasiert mit Ausnahme der äußeren Grundfläche
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Ausführung | Glasiert |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 60mm |
| Höhe (metrisch) | 35mm |
| Product Type | Gedrungene Porzellantiegel |