Learn More
Invitrogen™ FirstChoice™ RLM-RACE Kit
Entwickelt für die selektive Amplifikation von cDNA aus vollständiger, gekappter mRNA, was nach der PCR gewöhnlich eine einzelne Bande liefert
Marke: Invitrogen™ AM1700M
875.52 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Exo–-Klenow, 10x Dekamerlösung, 5x Reaktionspuffer minus dATP, 5x Reaktionspuffer minus dCTP, DECAtemplate GAPDH-M und 0.5 M EDTA sollten bei –20 °C gelagert werden. Nukleasefreies Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden.
Benötigt : SuperTaq Thermostabile Taq DNA-Polymerase ist separat erhältlich. Für eine optimale Amplifikation von Fragmenten ≥1 kb ist SuperTaq-Plus zu verwenden.
Beschreibung
Das FirstChoice RLM-RACE-Kit stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Grundprotokoll zur schnellen Amplifikation von cDNA-Enden (RACE) dar. Das RLM-RACE-Verfahren wählt nur Volllängen-mRNA aus – keine rRNA, tRNA oder degradierte RNA – und erleichtert so das Klonieren von Sequenzen vom 5'-Ende der Information.
- Von RNA zum PCR-Produkt in weniger als einem Tag
- Es entsteht ein einzelnes, spezifisches Produkt aus seltenen Transkripten
- Auswahl des 5'- und/oder 3'-Endes echter Informationen
- Effizient —
- alle enzymatischen Reaktionen sind optimiert, um selbst die seltenste mRNA zu erkennen
- Endgültige Produktgröße: 7 kb oder weniger
- Optimale Reaktionstemperatur: 42 °C
- Probe: RNA
- Die schnelle Amplifikation von cDNA-Enden (5'-RACE) ist ein Verfahren auf Grundlage der Polymerase-Kettenreaktion, das entwickelt wurde, um das Klonieren einer Sequenz vom 5'-Ende der Information zu erleichtern
- Verbesserung des grundlegenden RACE-Protokolls
- Auswahl von Volllängen-mRNA — ohne rRNA, tRNA oder degradierte mRNA
Optimale Reaktionstemperatur: 42 °C
Klonierung, PCR und Echtzeit-PCR, Reverse Transkription, cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
RLM-RACE-Kit | |
Exo– Klenow, 10X Dekamerlösung, 5X Reaktionspuffer ohne dATP, 5X Reaktionspuffer ohne dCTP, DECAtemplate™ GAPDH-M und 0,5 M EDTA sollten bei –20 °C gelagert werden. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden | |
42 °C | |
Kit | |
cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau |
Exo– Klenow, 10X Dekamerlösung, 5X Reaktionspuffer ohne dATP, 5X Reaktionspuffer ohne dCTP, DECAtemplate GAPDH-M und 0,5 M EDTA sollten bei –20 °C gelagert werden. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden | |
cDNA | |
M-MLV | |
Ambion™, FirstChoice™ | |
1 Kit |