Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Green Hypoxia Reagent
Image-iT Green Hypoxia Reagenz ist eine neuartige, fixierbare fluorogene Verbindung zur Messung von Hypoxie in lebenden Zellen.
Marke: Invitrogen™ I14833
386.08 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Image-iT Grüne Hypoxie-Reagenz ist eine neuartige fluorogene Verbindung zur Messung von Hypoxie in lebenden Zellen. Es ist nicht fluoreszierend, wenn sich lebende Zellen in einer Umgebung mit normalen Sauerstoffkonzentrationen befinden, und wird fluoreszierend, wenn die Sauerstoffkonzentrationen verringert werden. Das Image-iT Green Hypoxia-Reagenz erhält die eigene Fluoreszenz aufrecht, wenn Zellen/Gewebe wieder auf den normalen Sauerstoffgehalt zurückkehren, wodurch sich Zellen/Gewebe mit einem minimalen Verlust an Fluoreszenzsignal fixieren lassen.Merkmale des Image-iT Green Hypoxia-Reagenz:
• Zeigt Hypoxie in lebenden Zellen durch Fluoreszieren in Umgebungen mit niedrigem Sauerstoffgehalt an
• Fixierbar – Erhalt des fluoreszierenden Signals, wenn Zellen/Gewebe wieder auf normalen Sauerstoffgehalt zurückkehren
• Anwenderfreundlich – Einfaches Hinzufügen zu Zellkulturmedien und Bild
Image-iT Green Hypoxia Reagenz ist eine fluorogene Verbindung, die permeabel ist und in Umgebungen mit niedrigen Sauerstoffkonzentrationen fluoreszierend wird. Diese Eigenschaften machen es zu einem äußerst nützlichen Werkzeug für den Nachweis von Zellen und Gewebe unter hypoxischen Bedingungen. Image-iT Green Hypoxia Reagent ist ein sehr empfindlicher Sauerstoffdetektor. Im Gegensatz zu Pimonidazol-Addukten, die nur auf sehr niedrige Sauerstoffkonzentrationen reagieren, beginnt das Image-iT Green Hypoxia-Reagenz zu fluoreszieren, wenn der Sauerstoffgehalt in der Umgebung unter 5 % liegt. Es reagiert schnell auf solche Umgebungen, und die Fluoreszenz wird aufrechterhalten, nachdem die Sauerstoffkonzentrationen wieder normal sind. Diese Eigenschaften machen das Image-iT Green Hypoxia Reagenz zu einem idealen Werkzeug für die Erkennung hypoxischer Bedingungen in der Umgebung von Tumoren, 3D-Kulturen, Sphäroiden, Neuronen usw.
Bestellinformation
- Lagerung bei -5 bis -30 °C. Vor Licht schützen.
- Nach Erhalt mindestens 6 Monate stabil.
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern. Vor Licht schützen. |
|
Image-iT™ | |
Hypoxie-Reagenz |
Reagenz | |
5 Fläschchen | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |