Learn More
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 22 02 1013
466.74 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 22mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
22 mm | |
1000 |
Rot, Weiß | |
Silikon | |
1,3 mm |