Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Green Hypoxia Reagent
Image-iT Green Hypoxia Reagenz ist eine neuartige, fixierbare fluorogene Verbindung zur Messung von Hypoxie in lebenden Zellen.
Marke:  Invitrogen™ I14834
135.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15834154
  • 143.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Image-iT Grüne Hypoxie-Reagenz ist eine neuartige fluorogene Verbindung zur Messung von Hypoxie in lebenden Zellen. Es ist nicht fluoreszierend, wenn sich lebende Zellen in einer Umgebung mit normalen Sauerstoffkonzentrationen befinden, und wird fluoreszierend, wenn die Sauerstoffkonzentrationen verringert werden. Das Image-iT Green Hypoxia-Reagenz erhält die eigene Fluoreszenz aufrecht, wenn Zellen/Gewebe wieder auf den normalen Sauerstoffgehalt zurückkehren, wodurch sich Zellen/Gewebe mit einem minimalen Verlust an Fluoreszenzsignal fixieren lassen.
Merkmale des Image-iT Green Hypoxia-Reagenz:
• Zeigt Hypoxie in lebenden Zellen durch Fluoreszieren in Umgebungen mit niedrigem Sauerstoffgehalt an
• Fixierbar – Erhalt des fluoreszierenden Signals, wenn Zellen/Gewebe wieder auf normalen Sauerstoffgehalt zurückkehren
• Anwenderfreundlich – Einfaches Hinzufügen zu Zellkulturmedien und Bild
Image-iT Green Hypoxia Reagenz ist eine fluorogene Verbindung, die permeabel ist und in Umgebungen mit niedrigen Sauerstoffkonzentrationen fluoreszierend wird. Diese Eigenschaften machen es zu einem äußerst nützlichen Werkzeug für den Nachweis von Zellen und Gewebe unter hypoxischen Bedingungen. Image-iT Green Hypoxia Reagent ist ein sehr empfindlicher Sauerstoffdetektor. Im Gegensatz zu Pimonidazol-Addukten, die nur auf sehr niedrige Sauerstoffkonzentrationen reagieren, beginnt Image-iT Green Hypoxia Reagenz zu fluoreszieren, wenn der Sauerstoffgehalt in der Umgebung unter 5 % liegt. Es reagiert schnell auf solche Umgebungen, und die Fluoreszenz wird aufrechterhalten, nachdem die Sauerstoffkonzentrationen wieder normal sind. Diese Eigenschaften machen Image-iT Green Hypoxia Reagenz zu einem idealen Werkzeug für die Erkennung hypoxischer Bedingungen in der Umgebung von Tumoren, D-Kulturen, Sphäroiden, Neuronen usw.
Bestellinformation
  • Lagerung bei -5 bis -30 °C. Vor Licht schützen.
  • Nach Erhalt mindestens 6 Monate stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern. Vor Licht schützen.
  • Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
  • Image-iT™
    Hypoxie-Reagenz
    Reagenz
    1 Röhrchen
    Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer3101968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberI14834
    Chargennummer2884575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog NumberI14834
    Chargennummer2790050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog NumberI14834
    Chargennummer2685284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog NumberI14834
    Chargennummer2544404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog NumberI14834
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Image-iT™ Green Hypoxia Reagent > 5 Fläschchen