Learn More
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 08 02 1633
Beschreibung
- 8mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
8 mm | |
1000 |
Grau, Rot | |
Butyl, PTFE | |
1,3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe > Butyl/PTFE rot/grau ,1.3 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur