missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 22 02 0487
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 22mm-Septa

Spezifikation
Septa | |
22 mm | |
1000 |
Silber, Weiß | |
Aluminium, Silikon | |
3 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe > Silikon/Aluminium weiß/silber 3 mm Dicke, 50° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur