Learn More
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe
Artikelnummer. 11850772 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige, Rot-Orange
Blau transparent, Weiß
Blau, Weiß
Cremefarben, Rot
Dunkelblau, Weiß
Grau, Rot
Rot, Red
Rot, Weiß
Rot-Orange, Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Material:
Butyl, PTFE
Gummi, Rubber
PTFE
PTFE rein
Silikon
TEF
Viton 1A
Dicke (metrisch):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 11850772
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
  • 8mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septa
Farbe Blau transparent, Weiß
Material Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) 8 mm
Menge 1000
Dicke (metrisch) 1,3 mm