Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits
Artikelnummer. 10266712
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Viabilitätsassay
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10266712
Marke: Invitrogen™ L7012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits are easy-to-use fluorescent staining kits commonly used for assessing the viability of bacterial cells. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability using green and red fluorescent dyes for use with imaging, flow, and assays.
The LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kits are convenient and easy-to-use kits for monitoring the viability of bacterial populations based on the membrane integrity of the cell. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability for a diverse array of bacterial genera. Cells with a compromised membrane that are dead or dying will stain red with propidium iodide, whereas cells with an intact membrane will stain green with SYTO™ 9. These kits enable researchers to differentiate between live and dead bacteria within minutes, even in mixed populations with diverse bacterial types through fluorescent imaging, flow cytometry, and microplate assays.
Das LIVE/DEAD BacLight Bakterien-Viabilitäts-Kit *für Mikroskopie und quantitative Assays* ist ein praktisches und einfach zu verwendendes Kit zur Darstellung der Lebensfähigkeit von bakteriellen Populationen basierend auf der Integrität der Zellmembran. Zellen mit geschädigter Membran, die als tot oder sterbend betrachtet werden, zeigen eine Rotfärbung, während Zellen mit intakter Membran grün gefärbt werden.
Weitere Informationen zu allen mikrobiologischen Analyseprodukten ansehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Bakterien
Inhalt und Lagerung Store frozen (-5°C to -25°C) and protect from light.
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Produkttyp Bacterial Viability Kit
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Produktlinie BacLight, LIVE/DEAD
Menge 1 kit
Versandbedingung Raumtemperatur