Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-200 HR Säulen
Maximale Rückgewinnung und minimale unspezifische Adsorption
Marke:  Cytiva 17-1166-01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10106414
  • 865.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemische und physikalische Langzeitstabilität aus hydrophiler, starrer Allyldextran/Bisacrylamid-Matrix
  • Empfohlene lineare Flussrate 5 bis 15 cm/h.
Entwickelt für die Reinigung von Antikörpern, Serumproteinen und Proteinen mittlerer Größe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jeweils
25 bis 75 μm
120 ml
1.6 cm
23.62 Zoll
Polypropylen
3 bis 11
Antikörper, Serumproteine und mittlgroße Proteine
< 0,5 ml/min
AKTA™ Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck
Sephacryl HR Säule
Trennung von Biomolekülen mit maximaler Rückgewinnung und minimaler unspezifischer Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität, die aus der hydrophilen, starren Allyl-Dextran/Bisacrylamid-Matrix resultiert
60 cm
1.5 Bar [0.15 MPa] (22 psi)
Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-200 HR Säulen > Sephacryl S-200; 120 ml Bettvolumen; ≤5 ml