Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Unit Size:
25 Stück
Description
Direkt kompatibel mit allen namhaften Thermocyclern, einschließlich ABI Geräten—Einsatz in ABI 96-Well Sequenziergeräten ohne Adapter möglich.
- Reines Polypropylen
- Durchsichtiger Well-Boden zur Probenerkennung
- Erhabener Rand
- Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
- Maximales Volumen von 300 μl bei Verwendung mit Klebefolie und Heißversiegelung
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
- Im Reinraum hergestellt
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 300 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR-, RT-PCR-Anwendungen |
| Eingefasst | Ja |
| Show More |