Learn More
BRAND™ Deckgläser für Mikroskop-Objektträger
Aus reinem, klarem Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1 für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
Marke: BRAND™ 470816
94.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stärke zwischen 0.13 und 0.17 mm
- Brechungsindex, ne = 1.52 ± 0.01, Abbe-Nummer, ve = 56.5 ± 0.5
- Die vollautomatische Produktion garantiert gebrauchsfertige Qualität: sauber, staubfrei, fettfrei und verzerrungsfrei
- Planheit innerhalb ± 3 μm
- Die Packungsmenge für die quadratische Form beträgt 2000 (10 Kartons à 200); die Packungsmenge für die rechteckige Form beträgt 1000 (10 Kartons à 100)
Spezifikation
Rechteck | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
1000 (10 Boxen je 100) |
Borosilikatglas | |
24 x 40 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30