Learn More
Cytiva Superdex™ 200 Increase 10/300 GL vorgepackte Tricorn™ Säulen
Für die Größenausschlusschromatographie und Analyse von Proteinen mit einem Molekulargewicht von 10,000 bis 600,000. Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 10/300 GL Vorgepackte Tricorn™ Säulen wurden für die präparative Reinigung kleinerer Mengen entwickelt.
Marke: Cytiva 28990944
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für kleine (25 bis 500 μl) Ansätze zur präparativen Aufreinigung und für Analysezwecke, geeignet für Antikörper
- Erlaubt Charakterisierung von Proteinen, Aggregatanalyse von Antikörpern, Größenbestimmung von Membranproteinen oder die Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Proteinen
- Vorgepackt mit Superdex 200 Increase Medium
- Verbund aus quervernetzter Agarose mit hohem Durchflussvermögen und einer Dextran-Basismatrix für hohe Durchflussraten
- Kleinere Mikrosphärengröße von ungefähr 8.6 μm für höhere Auflösung
- Flussrate: < 1.80 ml/min1
- Säulenbettvolumen: Ungefähr 24 ml
- Innendurchmesser der Säule: 10 mm
- Säulen werden mit zwei von Hand anziehbaren Verbindungsstücken geliefert: 1/16 in., männlich, für den Anschluss an AKTA™ oder anderes System
Spezifikation
25 bis 500 μl | |
Superdex Vorverpackte Säule | |
Präparative Aufreinigung und Analyse im kleinen Rahmen (25 bis 500μL) | |
Quervernetzte Agarose und Dextran |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Superdex™ 200 Increase 10/300 GL vorgepackte Tricorn™ Säulen > Superdex 200 Increase 10/300 GL; Probenvol.: 25 bis 500 μl; 10 x 300 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur