Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-200 HR Säulen
Artikelnummer. p-4895740 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Flussrate:
< 1,3 ml/min
< 0,5 ml/min
Säulenbettvolumen:
120 ml
320 ml
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 cm
2.6 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10106414
Marke: Cytiva 17116601
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Maximale Rückgewinnung und minimale unspezifische Adsorption
  • Chemische und physikalische Langzeitstabilität aus hydrophiler, starrer Allyldextran/Bisacrylamid-Matrix
  • Empfohlene lineare Flussrate 5 bis 15 cm/h.
Entwickelt für die Reinigung von Antikörpern, Serumproteinen und Proteinen mittlerer Größe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge Jeweils
Flussrate < 0,5 ml/min
Partikelgröße 25 bis 75 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) AKTA™ Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck
Säulenbettvolumen 120 ml
Produkttyp Sephacryl HR Säule
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Biomolekülen mit maximaler Rückgewinnung und minimaler unspezifischer Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität, die aus der hydrophilen, starren Allyl-Dextran/Bisacrylamid-Matrix resultiert
Höhe (angloamerikanisch) 23.62 Zoll
Höhe (metrisch) 60 cm
Material Polypropylen
Max. Druck 1.5 Bar [0.15 MPa] (22 psi)
pH-Bereich 3 bis 11
Support-Typ Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
Probentyp Antikörper, Serumproteine und mittlgroße Proteine
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-200 HR
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol