Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen
Das Deckelgewinde (PP) und das Reaktionsrohr (PP) sind perfekt aufeinander abgestimmt und bieten in Kombination mit der Silikondichtung einen zuverlässigen Schutz vor dem Austreten oder Eindringen von Flüssigkeiten
Marke: BRAND™ 780755
248.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
0.5 ml | |
44 mm | |
Nein | |
17.000 G |
Polypropylen | |
Base | |
Schraubverschluss | |
13 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen > Fassungsvermögen (metrisch) 0.5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur