Learn More
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren
Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E Pipetten hergestellt, sorgen Gilson™ MICROMAN™ E Kapillarkolben für reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten. Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Marke: Gilson™ F148413
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Empfohlen, wenn es auf reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse ankommt, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E-Pipetten hergestellt.
- Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Spezifikation
1 bis 10 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
5,39 in. | |
TIPACK 2 x 96 | |
192 Pk. | |
Single-use | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
CP10ST | |
45.1 mm | |
Kiste | |
Kapillarkolben | |
Gilson, Microman | |
Zertifizierte Qualität |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren > Typ: CP10ST; 2 Spitzenpackungen 96; 1 bis 10 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur