Learn More
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4330403 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Menge:
182 Pk.
192/Packung
200 Packungen
576 Pk.
960/Packung
Volumen (metrisch):
1 bis 10 μl
10 bis 100 μl
100 bis 1000 μl
20 bis 50 μl
3 bis 25 μl
3 bis 25 μl
50 bis 250 μl
Modell:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP50
Gehäuse M25E
M50E
Format:
Box
TIPACK 10 x 96
TIPACK 2 x 96
Packungsgröße:
182 Stück
192 Stück
200 Stück
576 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10192852
Marke: Gilson™ F148413
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E Pipetten hergestellt, sorgen Gilson™ MICROMAN™ E Kapillarkolben für reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten. Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
  • Empfohlen, wenn es auf reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse ankommt, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten.
  • Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E-Pipetten hergestellt.
  • Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 10 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell CP10ST
Länge (angloamerikanisch) 5,39 in.
Länge (metrisch) 45.1 mm
Format TIPACK 2 x 96
Spitzenform Kapillarkolben
Verpackung Kiste
Menge 192/Packung
Produkttyp Kapillarkolben
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Microman
Material Polypropylen
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität