Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Nachfüllpack
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Nachfüllpacks sind die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.
Marke: Eppendorf™ 0030073436
72.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
- Die Nachfülltabletts können für die anschließende Verwendung bei max. 121° C in Verpackungen und ohne Folie autoklaviert werden
- Das Nachfüllsystem ist je nach Größe der Spitze entweder zweiseitig oder stapelweise verpackt
- Erhältlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR-rein
- Farbcodierte Tabletts für die einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
Spezifikation
2 to 200μL | |
Natural | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf Quality™ | |
960 Tips (10 Trays x 96 Tips) | |
epT.I.P.S. |
Ungefiltert | |
gelb | |
53mm | |
Reloads | |
Gelb |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%