Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Rack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10173332 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
3 cm
3 cm
5.1 cm
5.1 cm
8.4 cm
8.4 cm
1.04 cm
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
0.1 bis 20 μl
100 bis 1000 μl
100 bis 1200 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
500 bis 5000 μl
Modell:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
600 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10173332
Marke: Gilson™ F161370
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Funktionell, komfortabel und robust. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Gestell sind in sterilisierten oder autoklavierbaren Ausführungen erhältlich.
  • Optimierte Geometrie und reines Polypropylenmaterial sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
  • Geringer Kraftaufwand beim Aufsetzen der Spitze
  • Robust und widerstandsfähig gegen Autoklavieren
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) 10-6 garantiert, mittels Gammabestrahlung
  • Alle Packungen sind in Kunststoff mit Medizinproduktqualität verpackt, um eine vollständige Abschirmung gegen Kontamination zu bieten
  • Indikatorpunkte auf Gilson Produkten zeigen bei der Sterilisation eine irreversible Farbänderung; gelbe Gammapunkte werden bei ordnungsgemäßer Belichtung der Produkte rot
  • Tipacks sind sicher mit einem Aufkleber versiegelt; eine vollständige Produktbeschreibung finden Sie auf dem Tipack zur Rückverfolgbarkeit und einfachen Identifikation
  • Erhältlich in sterilisierten oder autoklavierbaren Verpackungen
  • Hergestellt in einem Reinraum und somit ohne Kontaminationsrisiko
  • Rückverfolgbarkeit von der Form bis zum Labortisch garantiert
  • Einfache Identifikation mit farbkodierten Verpackungen zur Erfüllung der GLP-Anforderungen
Bestellinformation
10 Spitzenpackungen mit 96 Spitzen im Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 500 bis 5000 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell D5000
Länge (angloamerikanisch) 12,68 in.
Länge (metrisch) 1.04 cm
Format Racks
Spitzenform Standard
Verpackung Racked - TIPACK
Menge 600 (12x50)
Produkttyp Pipettenspitzen
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala No
Produktlinie Pipetman Tipack
Material Polypropylen