Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
Marke:  Fisherbrand™ 430044
168.81 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11809650
  • 204.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, verfügbar in verschiedenen Größen, zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien aus. Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
  • Nicht-pyrogenisch
  • Konischer Boden
  • Großer Beschriftungsbereich
  • Steril
  • Schwarze Graduierungen und weiße Beschriftungsfläche
  • 15 ml-Röhrchen sind in 0,5 ml-Unterteilungen von 2 bis 14,5 ml graduiert
  • 50 ml-Röhrchen sind in 5 ml-Unterteilungen von 5 bis 50 ml graduiert
Bestellinformation
In Schaumstoffracks oder Beuteln verpackt erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
95 kPa
Polypropylen
25
Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für Polypropylen und PET ist identisch (0 bis 40 °C)
Konisch
Konisch
28 mm
Zentrifugenröhrchen
50 ml
Verpackt mit zwei zusätzlichen Styroporgestellen
Großpackung
Steril
115 mm
Stecker
5 mL
15.000 × g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen > 50 ml; PP; Verschlussstopfen; steril; in einer Hülse