Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Viton™ L/S Präzisionspumpenschlauch
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Druck oder Unterdruck. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon sowie ultraviolettes (UV-) Licht erfordern.
Marke:  Masterflex™ 06404-35
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11770989
  • 237.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Schläuche eignen sich für Druck-/Unterdruck-Anwendungen. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche eignen sich hervorragend für Anwendungen, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Ozon und UV-Strahlung erfordern.
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Silikon
Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern
Ja
3.8 bis 2300 ml/min
8.8 m
35 psi
132 °C
7.9 mm
15.2 m
-51 °C
35
3/8 in.
Opaque schwarz
660 mm
Pumpenschlauch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ Viton™ L/S Präzisionspumpenschlauch > Schlauchgröße:35; Länge:15m