Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
15.24 € - 231.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Form | Konisch |
Bodenform | Konisch |
Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11765075
|
Fisherbrand™
431042 |
15 ml | Stecker | Manschette | Steril |
164.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11755075
|
Fisherbrand™
431885 |
15 ml | Flache Kappe | Manschette | Steril |
231.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11849650
|
Fisherbrand™
430885 |
15 ml | Flache Kappe | Im Gestell | Steril |
178.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11889640
|
Fisherbrand™
430042 |
15 ml | Stecker | Im Gestell | Steril |
175.95 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11512303
|
Fisherbrand™
431176 |
50 ml | Flache Kappe | Großpackung | Steril |
195.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11935372
|
Fisherbrand™
431176 |
50 ml | Flache Kappe | Großpackung | Steril | N/A | ||||||
11899640
|
Fisherbrand™
430043 |
50 ml | Stecker | Im Gestell | Steril |
206.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11809650
|
Fisherbrand™
430044 |
50 ml | Stecker | Großpackung | Steril |
204.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11819650
|
Fisherbrand™
430726 |
50 mL | Flache Kappe | Im Gestell | Steril |
177.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, verfügbar in verschiedenen Größen, zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien aus. Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
- Pyrogenfrei
- Konischer Boden
- Große Beschriftungsfläche
- Sterile und unsterile Ausführungen
- Mit schwarzer Skala und weißer Beschriftungsfläche
- 15 ml-Röhrchen mit in 0.5 ml-Schritten unterteilter Skala von 2 bis 14.5 ml
- 50 ml-Röhrchen mit in 5 ml-Schritten unterteilter Skala von 5 bis 50 ml
Bestellinformation
In Schaumstoffracks oder Beuteln verpackt erhältlich
Spezifikation
Polypropylen | |
Konisch | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen