Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Marke: Falcon™ 352052
129.58 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weitverbreitet und in Laborprotokollen dokumentiert
- Steril, pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml (Bestellnr. 352008 unsteril)
Die Grundlage für einheitliche Forschungsergebnisse
- Zuverlässige Rückhaltevorrichtung für Laborflüssigkeitsproben
- Polystyrol-Röhrchen eignen sich am besten für Verfahren, die hohe optische Klarheit erfordern
- Verpackungsmaterialien im medizinischen Stil
- RZB-Wert 1.400 (RZB-Angaben beziehen sich auf die in g-Kraft gemessene relative Zentrifugalkraft für Materialien mit einem spezifischen Gewicht von 1,0, die in einem geeigneten Rotor mit angemessenem Polster und Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden. Röhrchen, die mit organischen Lösungsmitteln bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden, können niedrigere RZB-Werte haben.)
- Die Abmessungen und Volumina der Röhrchen sind ungefähre Angaben
Spezifikation
Klar | |
5 ml | |
Polystyrol | |
1000/Karton | |
Nein | |
Nicht enthalten |
1400 x G | |
75 mm | |
Ja | |
Steril | |
12 mm | |
Reagenzgläser |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
33624298 | Qualitätsbescheinigung | 03/06/2025 | 352052 |
33624296 | Qualitätsbescheinigung | 29/05/2025 | 352052 |
31624110 | Qualitätsbescheinigung | 22/05/2025 | 352052 |
31424017 | Qualitätsbescheinigung | 30/04/2025 | 352052 |
30924048 | Qualitätsbescheinigung | 25/04/2025 | 352052 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
26Stunden
15Minuten
34Sekunden
10