Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Viton™ L/S Präzisionspumpenschlauch
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Druck oder Unterdruck. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon sowie ultraviolettes (UV-) Licht erfordern.
Marke: Masterflex™ 06404-24
Beschreibung
Diese Schläuche eignen sich für Druck-/Unterdruck-Anwendungen. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche eignen sich hervorragend für Anwendungen, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Ozon und UV-Strahlung erfordern.
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikon | |
Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern | |
Ja | |
2.8 bis 1700 ml/min | |
8.8 m | |
20 psi | |
132 °C |
6.4 mm | |
15.2 m | |
-51 °C | |
24 | |
1/4 in. | |
Opaque schwarz | |
660 mm | |
Pumpenschlauch |