Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Tisch-Zeitschaltuhr: 100 Minuten
Mit einem zeitnehmenden Kanal und einzeiliger Anzeige
Marke:  Fisherbrand™ 90013-28
20.92 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11799795
  • 27.43 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Staffeleiartiger Ständer, Befestigungsclip und magnetische Rückseite, Batterie Typ AAA mit 2 Jahren Betriebsdauer
Beschreibung
Beschreibung
Umfasst einen zeitnehmenden Kanal und eine einzeilige Anzeige. Fisher Scientific™ Traceable™ Tisch-Zeitschaltuhr: Das 100-Minuten-Modell umfasst eine LCD-Anzeige und kann aus einer Entfernung von 20 ft. gelesen werden.
  • Speicherabruf
  • Zeitschaltuhr-Bereich: 99 Minuten, 59 Sekunden
  • Auflösung: 1 s
  • Genauigkeit: 0,01%
  • Anzeige: 0,75 in. hohes LCD-Display, lesbar ab 20 ft.
  • Alarm: 30 Sekunden, manuelle oder automatische Abschaltung
  • Abmessungen: L x B x H: 1,3 × 6,4 × 6,4 cm (0,5 × 2,5 × 2,5 in.)
Zertifizierungen
Traceable™ Zertifikat beiliegend, mit dem die Rückverfolgbarkeit nach Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) nachgewiesen wird. Kalibrierung durch ISO 17025-zertifiziertes A2LA™-akkreditiertes Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
Hand/Tisch-Timer
Audible
1 s
1.27 x 6.35 x 6.35 cm
1.27 cm
6.35 cm
0,75 in.
1.91 cm
0.06 kg
Zur Durchführung von Wiederholungsprüfungen
99 min, 59 s
0,01 %
Digital
0,5 in.
2,5 in.
2,5 in.
6.35 cm
0.13 lb.
Ständer, Befestigungsclip und magnetische Rückseite, Batterie Typ AAA mit 2 Jahren Betriebsdauer
NIST
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    10
    Minuten
    26
    Sekunden
    2
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Tisch-Zeitschaltuhr: 100 Minuten > Zeitschaltuhr-Bereich: 99 Minuten, 59 Sekunden; Speicherrücksetzung; 2 oz. (57 g)