Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE EXTRA EXTRA LARGE DIGIT TIMER
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Display:
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Traceable® Bescheinigung, Batterie, Vierwege-Aufhängehalterung, Klemme, Tischständer und magnetische Rückseite
Die 1.5 in. hohen Ziffern dieses Zeitgebers können noch aus einer Entfernung von 60 ft. (18.3 m) abgelesen werden. Bei diesem herunterzählenden Fisher Scientific™ Traceable™ Zeitgeber mit extragroßen Ziffern kann die herunterzuzählende Zeit auf einfache Weise anhand von drei Tasten in Schritten von 1 Sekunde eingestellt werden.
- Anwenderfreundlichkeit durch Timer-Countdowns und Alarme auf einem Kanal
- Zählt während des Alarms weiter und zeigt die verstrichene Zeit seit der Alarmauslösung an
- Zählt im Stoppuhr-Modus
- Automatischer Bounceback™ Speicher für wiederholtes Timing
Spezifikationen
- Auflösung: Kann mit einer Auflösung auf eine Sekunde eingestellt werden
- Genauigkeit: 0.01 %
- L × B × H: 6.99 × 9.74 × 2.54 cm (2.75 × 3.13 × 1 in.)
- Gewicht: 2.75 oz. (78 g)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand/Tisch-Timer |
| Zeitbereich | 99 min, 59 s |
| Alarms | Audible |
| Genauigkeit | 0,01 % |
| Auflösung | 1 s |
| Display | Digital |
| Akkutyp | (1) AAA Alkali |
| Abmessungen (L x B x H) | 2,75 x 3,13 x 1 in. (6,99 x 9,74 x 2,54 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
| Länge (metrisch) | 6,99 cm |
| Mehr anzeigen |