Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Alarm-Stoppuhr mit blinkendem LED-Signal und großen Ziffern
Artikelnummer. 11739795 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
99 min, 59 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11739795
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die gut erkennbare grüne Leuchte blinkt während des Countdown-Modus alle 10 Sekunden; die rote Leuchte blinkt, wenn Null erreicht wurde und der Alarm ertönt.
Die Fisher Scientific™ Traceable™ Alarmstoppuhr mit blinkendem LED-Signal und großen Ziffern ist mit einer großen 1 in. hohen Anzeige ausgestattet, die von jedem Ort im Labor aus abgelesen werden kann. Im Zählmodus blinkt alle 10 Sekunden eine deutlich erkennbare grüne Lampe auf. Bei Erreichen von Null ertönt ein Alarmton und eine rote Lampe blinkt.
  • Blinkende LED
  • Programmierbarer Speicher—zu jeder Zeit bis zu 3 Speicher einstellbar
  • Alarmlautstärke einstellbar
  • Beliebige rückwärts laufende Zeit von 99 Minuten, 59 Sekunden bis 1 Sekunde einstellbar
  • Bei Erreichen von Null läuft die Uhr vorwärts und zeigt so die seit dem Alarm vergangene Zeit an
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Produkttyp Hand/Tisch-Timer
Zeitbereich 99 min, 59 s
Alarms Einstellbare Lautstärke mit Stummschaltung für ausschließlich optischen Alarm
Genauigkeit 0,01 %
Auflösung 1 s
Display LED
Abmessungen (L x B x H) 8.9 x 5.71 x 1.6 cm
Länge (angloamerikanisch) 3,5 in.
Länge (metrisch) 8.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,25 in.
Breite (metrisch) 5.71 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,63 in.
Höhe (metrisch) 1.6 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 oz.
Gewicht (metrisch) 71 g
Enthält Zwei Alkalibatterien Typ AAA, Traceable Zertifikat
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST