Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhr mit großer Anzeige
Das Digitaldisplay zeichnet sich durch eine aus 40 ft Entfernung eindeutig ablesbare Anzeige aus.
Marke:  Fisherbrand™ 90012-86
42.91 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11765863
  • 58.65 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Staffeleiartiger Tischständer, magnetische Rückseite, Batterie
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Traceable™ Zeitschaltuhr mit großer Anzeige ist auch noch aus einer Entfernung von 40 ft gut ablesbar.
  • Zeitanzeige bis zu 99 Minuten, 59 Sekunden
  • Einstellbar auf eine Sekunde, Zeit kann in 1‑Sekunden-Schritten festgelegt werden
  • Genauigkeit der Zeitmessung: 0.01 %
  • Countdown und Alarm auf einem Kanal gewährleisten Anwenderfreundlichkeit
  • Dank der intuitiven Bedienung über nur drei Tasten ist keine Bedienungsanleitung erforderlich
Bestellinformation
Abmessungen: (L x H x B) 3.3 x 3 x 0.5 in. (8.5 x 7.6 x 1.3 cm), Gewicht: 2.75 oz. (78 g)
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Arbeitsflächen-Timer
Audible
1 s
8.5 x 1.3 x 7.6 cm
8.5 cm
1.3 cm
7.6 cm
78 g
ISO 17025, A2LA, NIST
99 min, 59 s
0,01 %
Digital
3,3 in.
0.5 Zoll
3 in.
2,75 oz.
Tischständer, magnetische Rückseite, Batterie
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhr mit großer Anzeige > Zeitschaltuhr-Bereich: 99 Minuten, 59 Sekunden; Digitalanzeige; Zeitgenauigkeit: 0,01 %