Learn More
Fisherbrand™ Zeitschaltuhr/Stoppuhr mit großen Ziffern
Stellen Sie vier verschiedene Kanäle von 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden bis zu einer Sekunde ein. Die Fisher Scientific™ Traceable™ Zeitschaltuhr/Stoppuhr mit großen Ziffern löst einen Alarm aus, wenn Null erreicht wird, und beginnt dann, aufwärts zu zählen.
Marke:  Fisherbrand™ 90009-52
41.32 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11745863
  • 46.85 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Silberoxidbatterie
Beschreibung
Beschreibung
  • Die übergroße 0.75 in.-Anzeige (19 mm) gewährleistet bessere Lesbarkeit
  • Mit Countdown- und Countup-Funktion (Stoppuhr), Zeitsperre und Uhrzeit
  • Wenn Null erreicht wird, ertönt ein Alarm und die Zeitschaltuhr beginnt, aufwärts zu zählen
  • Alle vier Kanäle können gleichzeitig in jeglicher Countdown-/Countup-Kombination genutzt werden
  • RAYOVAC RW42, DURACELL D357 und EVEREADY 357.
Bestellinformation
Abmessungen: (L x B x H) 2.75 x 2.5 x 0.5 in. (7.0 x 6.4 x 1.3 cm).
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
4-Kanal-Alarm-Timer
0.01 %
LCD
2,75 in.
2,5 in.
0,5 in.
1.3 cm
2 oz.
Silberoxidbatterie
ISO 17025, A2LA, NIST
99 h 59 min 59 s
1 s
7 x 6.4 x 1.3 cm
7 cm
6.4 cm
0,75 in.
1.9 cm
56,69 g
Große Anzeige, die eine Ablesung aus der Entfernung ermöglicht
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zeitschaltuhr/Stoppuhr mit großen Ziffern > Zeitschaltuhr/Stoppuhr mit großen Ziffern