Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 100-Vier-Kanal-Stundenzeitgeber
Fisherbrand™ Traceable™Vierkanal-Zeitschaltuhren (100 Stunden) sind das Arbeitstier im Labor, mit dem sich auf vier Kanälen Zeitdauern von bis zu 100 Stunden einstellen lassen.
Marke:  Fisherbrand™ 90012-74
29.51 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16099501
  • 36.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Traceable™Vierkanal-Zeitschaltuhren (100 Stunden) sind das Arbeitstier im Labor, mit dem sich auf vier Kanälen Zeitdauern von bis zu 100 Stunden einstellen lassen.
  • Der Alarm ertönt für 60 Sekunden und kann manuell stummgeschaltet werden
  • Mit Countdown-Funktion und Uhrzeitanzeige
Spezifikation
Spezifikation
Zeitschaltuhr
Akustisch
Digital
4
10.16 cm
0.04 kg
99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden auf 4 Kanälen
0,01 %
USB
AAA
1.5 oz.
Akku, ausklappbarer Ständer, Klemme, Traceable™ Bescheinigung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ 100-Vier-Kanal-Stundenzeitgeber > Länge: 10.16 cm
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato