Learn More
SP Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit großem Schreibbereich und hohem Durchsatz
Der doppelte Schreibbereich ermöglicht eine einfache Probenmarkierung und -identifizierung.
Marke: SP 66999-5702
Beschreibung
- Die durchschnittliche Wölbung von 60 Mikrometern sorgt für eine klare Darstellung des Spektrums bei Proben mit kleinen Molekülen (MW < 250) bis zu 600 MHz.
- 2x größerer Markierungsbereich eliminiert beengte und unlesbare Probennamen
- Der siebbedruckte Schreibbereich verhindert, dass Probennamen leicht abgewischt werden können
- Entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern
- Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
- Hergestellt aus ASTM E438-Glas, Typ 1, Klasse B
- 100 % auf Oberflächenfehler und Abmessungen geprüft
Hinweis: Für Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
5 ± 0,02 mm | |
7 in. | |
0,43 mm | |
100/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SP Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit großem Schreibbereich und hohem Durchsatz > 100er-Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur