Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA-Leiter, Niedriger Bereich
GREENER_CHOICE
Empfohlen für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA mit geringem Molekulargewicht auf Agarose-Gelen.
Marke:  Thermo Scientific™ SM1192
209.71 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11813983
  • 322.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die GeneRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen. Ideal für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden.
Die GeneRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen. Ideal für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Ideal für die denaturierende Polyacrylamid-Gelelektrophorese
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Nein
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
25 bp bis 700 bp
Nachhaltige Verpackung
5 x 50 μg
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2831790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1192
Chargennummer2834041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1192
Chargennummer2847730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM1192
Chargennummer2861719 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM1192
Chargennummer2886710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM1192
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA-Leiter, Niedriger Bereich > 25 bis 700 bp, 0,5 μg/μl, 5 x 50 μg