Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 50 bp DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Führen Sie mit dieser Mischung einzelner, chromatographisch gereinigter DNA-Fragmente die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0371
54.10 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10794291
  • 83.25 € / 50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die GeneRuler 50 bp DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 50 bp DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden.
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. GeneRuler 50 bp DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Nein
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
50 bp bis 1000 bp
Nachhaltige Verpackung
50 μg
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2828223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0371
Chargennummer2828251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0371
Chargennummer2872693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0371
Chargennummer2872703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0371
Chargennummer2915609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSM0371
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler 50 bp DNA-Leiter > 50 bis 1.000 bp, 0,5 μg/μl, 50 μg