Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Analysewaage
Zur Gewährleistung von optimalen Wägeergebnisse, Stabilität und schnellen Bearbeitungszeiten. Ohaus™ Adventurer Analysewaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
Marke: OHAUS™ 30100621
2841.94 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stabilität, Genauigkeit und schnelle Abläufe gewährleisten optimale Wiegeergebnisse
- Farb-Touchscreen und Verbindungsoptionen sorgen für ein modernes Wiegeerlebnis
- Der platzsparende Zugluftschutz verbessert die Benutzererfahrung und Zugänglichkeit
Spezifikation
Intern | |
RS232 (enthalten)USBUSB-Host | |
220 g | |
0,100000 mg | |
80% up to 30°C | |
Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX) | |
Metallfuß, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne | |
0.082 g | |
0,100000 mg | |
3,000 s | |
10°C to 30°C | |
Analytische Waage | |
Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing | |
13,93 in. | |
9,05 in. | |
90 mm | |
340,000 mm | |
13,93 in. | |
354,00 mm | |
90 mm | |
7.8 kg | |
AC-Adapter Eingang: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz AC-Adapter Ausgang: 12 VDC 0,84 A | |
AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A | |
Class I |
Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant | |
Elektronische Waage, AX224M | |
Farb-Touchscreen | |
109 mm | |
AC-Adapter | |
±0,0002 g | |
3 sec. | |
AX224M | |
2 ppm/°C | |
50°F bis 86°F | |
200 g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
2 years | |
354,00 x 230,00 x 340,000 mm | |
354,00 mm | |
230,00 mm | |
13,39 in. | |
230 mm | |
7.3 in. | |
186 mm | |
17.2 lb. | |
7,8 kg | |
100/240 V | |
AC Adapter Eingang: 50/60 Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Ohaus Adventurer balances
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller