Learn More
Falcon™ serologische Pipetten, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Farbcodierte Pipetten erleichtern die Auswahl der richtigen Größe. Corning™ Falcon™ Serologische Pipetten sind ideal für Gewebekulturen oder jede ungiftige Lösung.
Marke:  Falcon™ 357508
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10797241
  • 289.61 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gammabestrahlt, pyrogenfrei, aus klarem Polystyrol für optische Klarheit
  • Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter (außer bei 1 ml) und negativer Graduierung.
  • Die besondere Graduierungsmarkierung ermöglicht es, die Graduierung vor dem vollständigen Entfernen der Verpackung in den Sichtbereich zu bringen
  • Die Innenoberfläche verhindert die Bildung von Menisken und reduziert so Lesefehler
  • Gesamtabgabegenauigkeit der Pipetten, ±3 %, mit einem Variationskoeffizienten von 1.5 %
  • Negative Graduierungen sorgen für zusätzliche Kapazität
  • Stopfen aus Polyesterfaser verhindert Überfüllung
  • Großpackung; Kunststoff-/Papierverpackung
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±3 %
Polystyrol
Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstigen nicht-toxischen Lösungen
0,01 mL
1000/Karton
Großpackung
2 mL
1,5%
Steril
Ja
0,8 mL
Standard
Grün
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4329032 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/03/2025 Catalog Number357508
Chargennummer4329029 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/02/2025 Catalog Number357508
Chargennummer4146022 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/09/2024 Catalog Number357508
Chargennummer3060018 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2023 Catalog Number357508
Chargennummer3061005 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/05/2023 Catalog Number357508
Name des Produkts
Falcon™ serologische Pipetten, Großpackung > 2 mL