Learn More
Corning™ Stripette™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10574712 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Negative Graduierungen:
0,2 ml
2.5 ml
3 ml
10 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10574712
Marke: Corning™ 4020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Corning™ Stripette™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol in Großpackungen eignen sich optimal für die Handhabung von sterilen und nicht-sterilen Flüssigkeiten.
  • Die sterilen Pipetten sind zur einfacheren Volumenablesung und schnellen Größenbestimmung mit farbcodierten Streifen versehen
  • Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus
  • Steril und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Genauigkeit innerhalb ±2 % bei vollem Volumen
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
  • Bidirektionale Graduierungen lassen die Wahl zwischen aufsteigender und absteigender Skalierung
  • Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml-Stripetten schaffen zusätzliches Arbeitsvolumen
  • 100 ml-Stripetten gewährleisten den sicheren und einfachen Transfer großer Flüssigkeitsvolumen, wodurch auf den Einsatz von Messzylindern und anderen Flüssigkeitsbehältern verzichtet werden kann
  • Die zylindrische Antitropf-Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml verringert versehentliches Tropfen und gewährleistet eine genaue Volumenabgabe
  • Die Größe 10 ml eignet sich dank ihrer breiten Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±2 %
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0,01 mL
Negative Graduierungen 0,2 ml
Menge 50/Beutel
Spitzenform Undurchlässig
Verpackungsart Großpackung
Farbe Grün
Volumen (metrisch) 2 ml
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja