Learn More
Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol
Mit Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen, aseptische Entnahme und zur Verhinderung von Festhängen durch statische Elektrizität beim Tragen von Latexhandschuhen. Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol verfügen über einen einzigartigen farbcodierten Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus.
Marke: Corning™ 4101
48.15 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen, aseptische Entnahme und zur Verhinderung von Festhängen durch statische Elektrizität beim Tragen von Latexhandschuhen. Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol verfügen über einen einzigartigen farbcodierten Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus.
Die Kunststoffverpackung ermöglicht ein einfaches Öffnen durch Durchstechen oder Abziehen.
- Durch die Farbcodierung auf dem Papier ist das Volumen leicht zu erkennen
- Verpackung aus Kunststoff erlaubt eine vollständige Sicht
- Die Kunststoffverpackung kann für aseptische Entnahme leicht durchstoßen und zurückgezogen werden
- Großpackungen sind ideal für große sterile und nicht sterile Anwendungen
- Die Reinraum-Version ist dreifach verpackt, sodass eine hohe Reinheit erreicht wird
- Farbcodierter Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus
- Steril, einzeln verpackt und zertifiziert nicht pyrogen und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit von ±2 % bei vollem Volumen
- Auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckte Chargennummer
- Kalibriert zur Abgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
- Durch bidirektionale Graduierungen können auf- oder absteigende Skalen verwendet werden
- Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml Stripette® Pipetten bieten ein erweitertes Arbeitsvolumen
- 100 ml Stripette® Pipetten ermöglichen einen sicheren und einfachen Flüssigkeitstransfer großer Probenvolumina und sind eine zuverlässige Alternative zu graduierten Zylindern und anderen Gefäßen zur Handhabung von Flüssigkeiten
- Die zylindrische tropffreie Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml reduziert ungewolltes Tropfen und sorgt für eine präzise Abgabe
- Die Größe 10 ml hat eine breite Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
Spezifikation
±2 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
13,54 in. | |
Rund | |
Orange | |
34.4 cm | |
Ja |
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei | |
Steril | |
0.1 ml | |
3 ml | |
Einzeln verpackt: Kunststoff | |
10 ml | |
Serologische Pipette |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30