Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einweg-Standardpipetten
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0,01 mL
0,10 mL
0.1 ml
0.2 ml
0,5 mL
Spitzenform:
Standard
Toleranz:
±0,1 ml
±0.02 ml
±0.04 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
± 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Beschreibung
Polystyrol-Pipetten mit negativen Graduierungen auf allen Größen. Zertifiziert nach ASTM E934, ASTM E1380. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Standardpipetten verfügen über eine Standardspitze.
- Auf- und absteigende Graduierungen auf allen außer den 1 und 2 ml-Größen
- Sterile und nicht benetzbare Pipetten
- Bieten eine Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und verfügen über eine Einsteckmündung
- Ohne Vergrößerungsstreifen
- Wiederverwertbare Umverpackung
- Großpackung
- Jede Pipettencharge wird auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt getestet
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Entwickelt gemäß ASTM™ E 934; ASTM E 1380-konforme Farbcodierung. Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Abgabe/Ausblasen |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E934, ASTM E1380; DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,01 mL |
| Negative Graduierungen | 0,4 mL |
| Menge | 500 |
| Spitzenform | Standard |
| Toleranz | ±0.04 ml |
| Mehr anzeigen |