Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen
GREENER_CHOICE
Pipetten verfügen über eine verbesserte optische Klarheit — kontrastreiche schwarze Markierungen erleichtern das Ablesen von Volumina
Marke:  Fisherbrand™ 4321
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11869650
  • 76.99 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Abgabe/Ausblasen
Polystyrol
Ja
0.2 ml
±0.04 ml
0,06 oz.
2 ml
Ja
Nicht-pyrogen, USP XXII, USP XXII Bakterieller Endotoxintest (85); DNase-/RNase-frei; BSE-/TSE-frei
Für Anwendungen mit Gewebekulturen
0.01 ml
500
Großpackung
Grün
Pipette
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen > Unterteilungen: 0,01 ml; Kapazität: 2 ml; Farbe: Grün; Großpackung