Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11879650 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 mL
50 ml
100 mL
Verpackungsart:
Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff
Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung
Großpackung
Toleranz:
±0,1 ml
±0.02 ml
±0.04 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
±2 %
± 1 ml
Conditionnement:
1 Stück
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Code produit. 11879650
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipetten verfügen über eine verbesserte optische Klarheit — kontrastreiche schwarze Markierungen erleichtern das Ablesen von Volumina
Die kontraststarken schwarzen Markierungen erleichtern das Ablesen der Volumina und sorgen so für eine bessere optische Klarheit. Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Pipetten mit Vergrößerungsstreifen reduzieren Ablesefehler und sind für die Arbeit mit Gewebekulturen konzipiert.
  • Der farbcodierte Vergrößerungsstreifen läuft an der Pipette entlang und macht den Meniskus auf Armlänge sichtbar — dies reduziert Fehler beim Ablesen
  • Sterile und nicht benetzbare Pipetten
  • Mit einer Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und einsteckbarem Ende
  • Die Pipetten für 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml verfügen über auf- und absteigende Graduierungen
  • Die verbesserte Spitzengestaltung bei den 25 und 50 ml-Pipetten erhöht die Wirkung der Oberflächenspannung und gewährleistet so minimales Tropfen
  • Dank der Farbcodierung auf jeder Pipette und auf dem Innenbeutel lässt sich die benötigte Pipettengröße in Multipacks leicht bestimmen
  • Jede Pipettencharge wurde auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt geprüft
  • In Großpackungen und einzeln verpackt, mit Papier- und Kunststoffverpackung
Informations sur la commande
Die Innenbeutel bestehen aus recycelbarem LDPE; die Außenkartons sind ebenfalls recycelbar. Einzeln verpackte Pipetten eignen sich hervorragend für kleinvolumige Anwendungen, die Sterilität erfordern. Sie sind entweder in einer durchsichtigen, haltbaren Vollkunststoffverpackung oder in einer farbcodierten Papier-/Kunststofffolie gegen statische Aufladung erhältlich. Großpackung mit wiederverschließbarer Klappe für größere Volumina ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Pipetten gleichzeitig, ohne ungenutzte Pipetten zu kontaminieren.
Certifications
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zertifizierung/Konformität Nicht-pyrogen, USP XXII, USP XXII Bakterieller Endotoxintest (85); DNase-/RNase-frei; BSE-/TSE-frei
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen mit Gewebekulturen
Skala Ja
Graduierungen 0.01 ml
Negative Graduierungen 0.2 ml
Menge 500
Toleranz ±0.04 ml
Verpackungsart Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung
Volumen (angloamerikanisch) 0,06 oz.
Farbe Grün
Volumen (metrisch) 2 ml
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis