Learn More
Ekastu Safety™ Augenspülflasche ECO mit Trichter, gefüllt 600ml
Hergestellt für das sofortige Spülen der Augen nach versehentlichen Spritzern von Säuren, Basen und anderen gefährlichen Chemikalien. Die EXASTU Safety™ ECO Augenspülflasche mit Trichter ist mit Wasser gefüllt und kann sowohl in aufrechter als auch in horizontaler Position verwendet werden.
Marke: Ekastu Safety™ 177111
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DIN EN 15154-4
- Gefüllt (600 ml)
- Kann gelagert werden -wartungsfrei-
- Zum sofortigen Spülen der Augen nach chemischer Verbrennung durch Säuren, Basen usw.
- PE-Flasche mit aufschraubbarem Augentrichter ohne Kippventil
- Kann in aufrechter und horizontaler Position verwendet werden.
- Auslaufsicher
- Kostengünstige Konstruktion
- Ohne Einzelhandelsverpackung
- Mit Transportsicherungsband
- Unser Tipp für die Lagerung: Augenspülstation (EPS) leer (Kat.-Nr. 277 955)
Spezifikation
600 mL | |
Hergestellt für das sofortige Spülen der Augen nach versehentlichen Spritzern von Säuren, Basen und anderen gefährlichen Chemikalien | |
Auslaufsicherer Schraubverschluss mit Ösentrichter | |
Polyethylen (Flasche) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ekastu Safety™ Augenspülflasche ECO mit Trichter, gefüllt 600ml >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur