Learn More
Plum™ Augenwaschstation
Artikelnummer. 15791137
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15791137
Marke: Plum™ P4611
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Wandstation mit Plum 500 ml-Augenspülung. Besonders geeignet für kleine und mobile Arbeitsplätze.
  • Sichtbare und sofort verfügbare Erste Hilfe
  • Einfach an der Wand in der Nähe des Arbeitsplatzes anzubringen, wo unter Umständen sofortiges Spülen erforderlich ist
  • Gewährleistet eine schnelle und effiziente Augenspülung
  • Mit Piktogrammen und Spiegel
  • Verwendung in staubfreien und schmutzfreien Bereichen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Tiefe (metrisch) 80 mm
Höhe (metrisch) 300 mm
Enthält 500 ml Augenspülung
Breite (metrisch) 170 mm