Learn More
BRAND™ Bernsteinfarbene Spritzflasche
Braune Waschflasche für die Verwendung mit automatischen Büretten.
Marke: BRAND™ 127065
34.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ohne Kopf
- Enghalsflasche
- Mit Schlauchtülle
Spezifikation
Not included | |
2000 ml | |
Kalknatronglas | |
Ohne Kopf | |
Spülflasche |
Braun | |
20,5 cm | |
16 cm | |
NS 29/32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Bernsteinfarbene Spritzflasche > Kapazität: 2000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur